24255
SPB®-624 Kapillar-GC-Säule
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 1.40 μm
Synonym(e):
SPB-624, 30M 0,25MM 1,4μM
Empfohlene Produkte
Materialien
fused silica
Qualitätsniveau
Agentur
EPA 524.2,0030,624,8260,OLM04.2 VOA
meets requirements for USP G43
suitable for EPA 601
Parameter
≤25-250 °C temperature (isothermal or programmed)
Beta-Wert
45
df
1.40 μm
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
L × ID
30 m × 0.25 mm
Anwendung(en)
environmental
food and beverages
pharmaceutical
Säulenart
capillary intermediate polar
Allgemeine Beschreibung
Anwendung: Diese Säule wurde speziellen Tests zur Bestimmung von Trennbarkeit und Effizienz und zur Bestätigung einer geringen Ausblutung unterzogen. Sie wurde für Purge-and-Trap-Analysen von flüchtigen halogenierten, nicht halogenierten und aromatischen Verunreinigungen aus Umweltproben entwickelt.
USP-Code: Diese Säule entspricht den Anforderungen von USP G43.
Phase:
USP-Code: Diese Säule entspricht den Anforderungen von USP G43.
Phase:
- Gebunden
- Proprietär
- ≤0,32 mm Innendurchmesser: Umgebungstemperatur bis 250 °C (isothermal oder programmiert)
- ≥0,53 mm ID: Umgebungstemperatur bis 230 °C (isothermal oder programmiert)
Anwendung
SPB®-64 fused silica capillary column may be used in gas chromatography quipped with flame ionization detector (FID) in order to measure styrene level in the blood and in the cochlear samples, in an investigation to determine the distribution of styrene in the cochlea, to monitor the hearing loss and death of cochlear cells in different regions as a result of varying styrene dosage and to analyse the relative vulnerability of cochlear cells and cell death pathways after styrene exposure as styrene is ototoxic and causes cochlear damage starting from the middle turn.
Sonstige Hinweise
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Rechtliche Hinweise
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Anwendung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 98(1), 167-177 (2007-04-11)
It is known that styrene is ototoxic and causes cochlear damage starting from the middle turn. However, the cellular mechanism underlying styrene ototoxicity is still unclear. In this study, rats were exposed to styrene by gavage at different doses once
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCUnser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..