Merck
Z560472
Sigma-Aldrich
Aldrich® calibrated chromatography column with solvent reservoir
reservoir volume 100 mL, top joint: threaded 24/40, column volume 100 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
23151816
NACRES:
NB.51
Materialien
PTFE stopcock
Verbindung
top joint: threaded24/40
Qualität
for chromatography
Methode(n)
HPLC: suitable
Säule AD × effektive L
19 mm × 813 mm
Säulenvolumen
100 mL
Reservoirvolumen
100 mL
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)