Merck
24044
Supelco
SPB®-1 Kapillar-GC-Säule
L × I.D. 30 m × 0.32 mm, df 0.25 μm
About This Item
UNSPSC-Code:
41115710
eCl@ss:
32119290
Materialien
fused silica
Qualitätsniveau
Agentur
meets requirements for USP G1, G2, and G9
Parameter
-60-320 °C temperature (isothermal or programmed)
Beta-Wert
320
df
0.25 μm
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
L × ID
30 m × 0.32 mm
Aktive Matrixgruppe
Bonded; poly(dimethyl siloxane) phase
Säulenart
capillary non-polar
Allgemeine Beschreibung
Anwendung: Diese Säule wird häufig für traditionelle Anwendungen für allgemeine Zwecke, bei denen eine unpolare Säule erforderlich ist, eingesetzt. Analyten werden primär gemäß ihres Siedepunkts getrennt.
USP-Code: Diese Säule entspricht den Anforderungen von USP G1, G2 und G9.
Phase:
  • Gebunden
  • Poly(dimethylsiloxan)
Temp.- Grenzwerte:
  • ≤0,32 mm Innendurchmesser, <2 μm: -60 °C bis 320 °C (isotherm oder programmiert)
  • ≤0,32 mm Innendurchmesser, ≥2 μm: -60 °C bis 300 °C (isotherm oder programmiert)
  • ≥0,53 mm Innendurchmesser, <2 μm: -60 °C bis 300 °C (isotherm) oder 320 °C (programmiert)
  • ≥0,53 mm Innendurchmesser, ≥2 μm: -60 °C bis 260 °C (isotherm) oder 280 °C (programmiert)
Anwendung
SPB®-1 Capillary GC Column was used for speciation of the nitrogen compounds (quantitatively), which are polar and somewhat basic in nature, with chemiluminescence detection.
Sonstige Hinweise
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Rechtliche Hinweise
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yuming Cheng et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 34(21), 6117-6124 (2018-05-03)
Herein, an interesting light-induced self-assembly behavior from non-photoresponsive gold nanoparticles (Au NPs) was reported. Specifically, a pH-responsive amphiphile SPBwas developed that contained a particular phenylboronic acid moiety and showed excellent surface activity at the neutral and basic conditions, thereby stabilizing
S Hasnain et al.
Environmental pollution (Barking, Essex : 1987), 81(2), 179-184 (1993-01-01)
Five Pseudomonad strains, SPb-1, SPb-2, SPb-3, (from a water sample), SPb-4, and SPb-5 (from rhizosphere), which could tolerate lead acetate up to 1000 microm ml(-1), were isolated from an industrially polluted area around Kasoor, Pakistan. Only SPb-5 harbours a lead-resistant
Speciation of nitrogen compounds in gasoline and diesel range process streams by capillary column gas chromatography with chemiluminescence detection.
Birbal C
Journal of Chromatographic Science, 35 (3), 97-104 (1997)