Merck
24251
Supelco
SPB®-624 Kapillar-GC-Säule
L × I.D. 60 m × 0.32 mm, df 1.80 μm
Synonym(e):
SPB-624, 60M 0,32MM 1,8μM
About This Item
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
41115710
Materialien
fused silica
Qualitätsniveau
Agentur
EPA 524.2,0030,624,8260,OLM04.2 VOA
meets requirements for USP G43
Parameter
≤25-250 °C temperature (isothermal or programmed)
Beta-Wert
44
df
1.80 μm
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
L × ID
60 m × 0.32 mm
Anwendung(en)
environmental
food and beverages
pharmaceutical
Säulenart
capillary intermediate polar
Allgemeine Beschreibung
Anwendung: Diese Säule wurde speziellen Tests zur Bestimmung von Trennbarkeit und Effizienz und zur Bestätigung einer geringen Ausblutung unterzogen. Sie wurde für Purge-and-Trap-Analysen von flüchtigen halogenierten, nicht halogenierten und aromatischen Verunreinigungen aus Umweltproben entwickelt.
USP-Code: Diese Säule entspricht den Anforderungen von USP G43.
Phase:
  • Gebunden
  • Proprietär
Temp.- Grenzwerte:
  • ≤0,32 mm Innendurchmesser: Umgebungstemperatur bis 250 °C (isothermal oder programmiert)
  • ≥0,53 mm ID: Umgebungstemperatur bis 230 °C (isothermal oder programmiert)
Anwendung
Die Quarzglaskapillarsäule SPB®-64 kann in einer mit einem Flammenionisationsdetektor (FID) ausgerüsteten Gaschromatographie zur Messung des Styrolspiegels im Blut und in den Cochlea-Proben, in Untersuchungen zur Bestimmung der Verteilung von Styrol in der Cochlea, zur Kontrolle des Gehörverlusts und des Todes von Cochlea-Zellen in verschiedenen Regionen als Ergebnis wechselnder Styroldosen und zur Analyse der relativen Verletzlichkeit von Cochlea-Zellen und Zelltod-Signalwegen nach einer Styrolexposition verwendet werden, da Styrol ototoxisch ist und ab der mittleren Drehung Schäden in der Cochlea verursacht.
Sonstige Hinweise
Wir haben eine Reihe von Chromatografiezubehör im Angebot, einschließlich analytische Spritzen
Rechtliche Hinweise
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Guang-Di Chen et al.
Toxicological sciences : an official journal of the Society of Toxicology, 98(1), 167-177 (2007-04-11)
It is known that styrene is ototoxic and causes cochlear damage starting from the middle turn. However, the cellular mechanism underlying styrene ototoxicity is still unclear. In this study, rats were exposed to styrene by gavage at different doses once