Merck
139742
Sigma-Aldrich
Phenylisothiocyanat
reagent grade, 98%
Synonym(e):
PITC, Phenylsenföl
About This Item
Lineare Formel:
C6H5NCS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
135.19
Beilstein:
471392
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Qualität
reagent grade
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.6515 (lit.)
bp
218 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−21 °C (lit.)
Löslichkeit
water: insoluble
Dichte
1.132 g/mL at 20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
isothiocyanate
SMILES String
S=C=Nc1ccccc1
InChI
1S/C7H5NS/c9-6-8-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H
InChIKey
QKFJKGMPGYROCL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Phenylisothiocyanat ist ein aromatisches Isothiocyanat. Es ist an Dehydrierungsreaktionen von Alkoholen beteiligt. Es wird häufig für die Synthese von verschiedenen biologisch wichtigen heterozyklischen Verbindungen eingesetzt.
Anwendung
Phenylisothiocyanat kann als Derivatisierungsreagenz für Analysen auf verschiedenste Amphetaminderivate in Körperflüssigkeiten zu forensischen Zwecken mittels Hochleistungsflüssigkeitschromatografie (HPLC) genutzt werden.
Mit Polyethylenglycol (PEG) modifiziertes Phenylisothiocyanat (PIT) kann als Reaktionsmittel für die PEGylierung von Proteinen unter Verwendung von menschlichem Serumalbumin als Modellprotein verwendet werden.
Derivatisierungsreagens für primäre und sekundäre Amine. Wird gebraucht für die Peptidsequenzierung mittels Edman Abbau und für die Aminosäuren-Analyse mittels HPLC
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
190.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
88 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
PEGylation of human serum albumin: reaction of PEG-phenyl-isothiocyanate with protein
Meng F, et al.
Bioconjugate Chemistry, 19(7), 1352-1360 (2008)
One-pot dehydrations using phenyl isothiocyanate.
Majetich G, et al.
Tetrahedron Letters, 56(23), 3326-3329 (2015)
Amin Zolali et al.
Combinatorial chemistry & high throughput screening, 17(7), 610-613 (2014-03-19)
An efficient, one-pot and three-component synthesis of biologically important heterocyclic compounds is described from the reaction of primary amines and phenyl isothiocyanate in the presence of acryloyl chloride at room temperature without the need to use any catalyst.
Determination of phenylisothiocyanate derivatives of amphetamine and its analogues in biological fluids by HPLC-APCI-MS or DAD.
Bogusz MJ, et al.
Journal of Analytical Toxicology, 21(1), 59-69 (1997)
R Gheshlaghi et al.
Analytical biochemistry, 383(1), 93-102 (2008-08-30)
Modified resolution and overall separation factors used to quantify the separation of complex chromatography systems are described. These factors were proven to be applicable to the optimization of amino acid resolution in reverse-phase (RP) HPLC chromatograms. To optimize precolumn derivatization