Wichtige Dokumente
22449
Supelpure-O Sauerstoff-/Feuchtigkeitsfalle
volume 120 cc, 1/8 in. fitting
Synonym(e):
Supelpure O 1/8′’
About This Item
Empfohlene Produkte
Volumen
120 cc
Fitting
1/8 in. fitting
Allgemeine Beschreibung
Der Reiniger enthält ein Molekularsieb das mit einem sauerstoffaufnehmenden Katalysator beschichtet ist. Die Falle kann auch größere Mengen an Feuchtigkeit abfangen (bis zu 1,5 g für die 120 ml-Falle und 10,2 g für die 750 ml Version).
Anwendung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Zielorgane
Lungs
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)