Wichtige Dokumente
23991
Molekularsieb-5A-Feuchtigkeitsfalle
volume 750 cc, 1/4 in. fitting
Synonym(e):
GROßE FEUCHTIGKEITSFALLE, 0,75 LITER, 1/4″-FITTINGS
Alle Fotos(2)
About This Item
Empfohlene Produkte
Volumen
750 cc
Fitting
1/4 in. fitting
Allgemeine Beschreibung
Das Molekularsieb 5A entfernt gezielt Feuchtigkeit und schwere Kohlenwasserstoffe aus Druckluft, elektrolytisch erzeugtem Wasserstoff, betriebsinternem Stickstoff oder anderen Gasen mit hohem Feuchtigkeits- oder Kohlenwasserstoffgehalt.
Abmessungen:
Abmessungen:
- 200-cc-Falle: 261/4" (67 cm) lang × 1" (2,5 cm) Durchmesser
- 750-cc-Falle: 18" (45,7 cm) lang × 23/8" (6 cm) Durchmesser
- S-Falle: 71/2" (19 cm) lang x 59/16" (14,1 cm) breit x 1/2" (13 mm) Durchmesser [Gesamtbettlänge: 193/4" (50,2 cm); die erweiterte Bettlänge sorgt für einen lang anhaltenden Kontakt zwischen Gas und Adsorptionsmittel und ermöglicht bessere Arbeitskapazität]
Anwendung
Die Molekularsieb-5A-Feuchtigkeitsfalle kann zur Entfernung von Kohlenwasserstoffen aus der Luft verwendet werden. Darüber hinaus kann sie in der Gaschromatographie zur Messung von atmosphärischem Distickstoffoxid eingesetzt werden.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT RE 2 Inhalation
Zielorgane
Lungs
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Lipids, 12(1), 109-114 (1977-01-01)
An analytical method for the measurement of hydrocarbon gases in the breath of rats is described. The method was used to follow the expiration in rat breath of in vivo formed scission products of hydroperoxides. The major products are pentane
Measurement of atmospheric nitrous oxide using a molecular sieve 5A trap and gas chromatography.
Analytical Chemistry, 43 (8), 1113-1115 (1971)