Merck
Z186244
Sigma-Aldrich
Oxiclear disposable gas purifier
L × diam. 5 1/2 in. × 2 in.
About This Item
UNSPSC-Code:
41104900
NACRES:
NB.51
L × Durchm.
5 1/2 in. × 2 in.
Allgemeine Beschreibung
Inline Reiniger entfernt Sauerstoff aus inerten Trägergasen bis zu weniger als 50 ppb. Kann 4 bis 5 Standardzylinder von 300 ft3 reinigen. Fördert 100 ccm/s bei einem Druckabfall von 0.3 psi. Getestet bis 125 psi und bis zu 100 °C. Geliefert mit 1/4 in. Druckverbindung.
Rechtliche Hinweise
Oxiclear is a trademark of Labclear
Piktogramme
Health hazardEnvironment
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)