Wichtige Dokumente
27600-U
Supelco® Heliumreiniger
stainless steel fittings, 1/8 in. O.D. Swagelok (nuts and ferrules included)
Synonym(e):
Supelco® HELIUM GAS FALLE, 1/8′’ FITTINGS
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
stainless steel fittings
Qualitätsniveau
Fitting
1/8 in. O.D. Swagelok (nuts and ferrules included)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- Beseitigt O2, Wasserdsampf, Kohlenwasserstoffe, CO2, CO aus Helium.
- Das gereinigte Gas hat 99.99999% Reinheit
- Die Kosten pro Liter gereinigten Gases betragen 50% von denen bei anderen Breitbandfallen.
Die Supelco Helium-Falle entfernt Sauerstoff, Wasserdampf, Kohlenwasserstoffe, Kohlendioxid, Die Falle enthält mehrere Betten von Hochkapazitäts-Adsorbermaterialien und hoher Effektivität, die so optimiert wurden, dass im Erschöpfungsfall ein Durchbruch der Kontaminanten möglichst gleichzeitg geschieht. Das verhindert den teuren Austausch von breitband Fallen, die im Hinblick auf einen Kontaminanten ihre Kapazität erschöpft haben, aber für andere Kontaminanten immer noch Kapazitäten frei haben würden.
Im Vergleich zu einer Hintereinanderschaltung von Einzelfallen für Sauerstoff, Wasserdampf und Kohlenwasserstoffen wird mit der Verwendung dieser kombinierten Falle die Gefahr zusätzliche Lecks zu erzeugen deutlich reduziert. Dieser Purifier wird problemlos den Inhalt von 13 Helium-Gasflaschen mit ca. 200 ft3 Volumen und einer Reinheit von 99.997% bei einer Flussrate von 8 L/min auf eine Level von 100 ppb (in Summe) von O2, H2O, CO2, CO, und Kohlenwasserstoffen, reinigen. Vergleichende Untersuchungen mit den breitband-Gasreinigern anderer Hersteller ergaben, dass diese Falle diese Leistung für nur 50% der Kosten leistet. Die Supelco Helium Fallen sind ideal für jede GC oder GC-MS Applikation bei der hochreines Helium notwendig ist.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Zielorgane
Lungs
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)