Merck
Z719404
Sorenson Pipettenspitzen mit geringer Bindung und Aerosolbarriere
MultiGuard E, maximum volume 10 μL
Synonym(e):
aerosol barrier tips, barrier filter pipette tip, barrier filter tips, barrier tip, filter pipette tip, filter tip, low bind tip, pipet tip
About This Item
UNSPSC-Code:
41121601
NACRES:
NB.01
Materialien
colorless
polypropylene
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
DNase free
RNase free
barrier
Verpackung
pack of 96 ea (Racks)
Hersteller/Markenname
Sorenson 15020T
Maximales Volumen
10 μL
Volumen
10 μL
Bindungsart
low binding surface
Allgemeine Beschreibung
Die Pipettenspitzen weisen eine neue Oberflächentechnologie auf, die für quantitative Assays, in denen eine Probenbindung die Ergebnisse signifikant verändern kann, oder für kritische Protokolle mit geringem Volumen, die einen hohen Grad von Genauigkeit erfordern, entwickelt wurde. Ideal für molekularbiologische Anwendungen wie PCR. Eine inerte, hydrophobe Barriere verhindert Pipettierkontaminationen.
Rechtliche Hinweise
Sorenson is a trademark of Sorenson BioScience, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)