Merck
Z719463
Sorenson Pipettenspitzen mit geringer Bindung und Aerosolbarriere
MultiGuard, maximum volume 1000 μL
Synonym(e):
aerosol barrier tips, barrier filter pipette tip, barrier filter tips, barrier tip, filter pipette tip, filter tip, low bind tip, pipet tip
About This Item
UNSPSC-Code:
41121600
NACRES:
NB.01
Maximales Volumen:
1000 μL
Sterilität:
sterile
Leistungsmerkmale:
barrier
Verpackung:
pack of 1000 ea (10 racks of 100 tips)
Hersteller/Markenname:
Sorenson 14200T
Materialien
colorless
polypropylene
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
barrier
Verpackung
pack of 1000 ea (10 racks of 100 tips)
Hersteller/Markenname
Sorenson 14200T
Maximales Volumen
1000 μL
Allgemeine Beschreibung
Die Pipettenspitzen weisen eine neue Oberflächentechnologie auf, die für quantitative Assays, in denen eine Probenbindung die Ergebnisse signifikant verändern kann, oder für kritische Protokolle mit geringem Volumen, die einen hohen Grad von Genauigkeit erfordern, entwickelt wurde. Ideal für molekularbiologische Anwendungen wie PCR. Eine inerte, hydrophobe Barriere verhindert Pipettierkontaminationen.
Rechtliche Hinweise
Sorenson is a trademark of Sorenson BioScience, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)