Merck
HomeProdukteLaborartikelHandling & Dispensieren von Flüssigkeiten
Handling & Dispensieren von Flüssigkeiten
Für das Dispensieren kleiner Flüssigkeitsmengen bieten wir eine Vielzahl von Pipettenspitzen und Pipettiergeräten führender Marken wie Eppendorf® Combitips Advanced® und ep Dualfilter T.I.P.S.®, Corning® DeckWorks™, Lambda® und Isotip®, ART® Barrierespitzen und SoftFit L Reload System™, BRAND® HandyStep®, Transferpettor, BIO-CERT und PD-Tips. Für die Qualitätssicherung, die Sie für die Molekularbiologie und Zellkultur benötigen, sind Corning® Costar® Stripette® oder KIMAX® 51 serologische Pipetten nur schwer zu schlagen. In Verbindung mit der MilliSentials™ Pipettensteuerung für die Aliquotierung, Eppendorf® Easypet® oder der BRAND® accu-jet® pro Pipettensteuerung verfügen Sie über eine erfolgreiche Kombination. Für Titrationen und analytisch-chemische Verfahren werden die BRAND® BLAUBRAND® ETERNA Vollpipetten mit Originalchargenzertifikaten geliefert. Mit Flaschenaufsatz-Dispensern wie der BRAND® Dispensette® S und dem seripettor® pro, dem Doppelspritzenverdünner Microlab®  625 von Hamilton® und den KDS Legato™ Spritzenpumpen verfügen wir über ein umfassendes Portfolio für allgemeine Laboranwendungen, das Ihren Laboranforderungen entspricht.   
Erfahren Sie mehr über:
BELIEBTE FILTER
Pipettiergeräte
Pipettiergeräte werden mit Pipettenspitzen verwendet, um feste Flüssigkeitsvolumen abzusaugen und zu dosieren.
  • Manuelle Pipetten sind auf Luftverdrängung angewiesen, um ein bestimmtes Flüssigkeitsvolumen abzugeben.
  • Elektronische Pipetten minimieren die mögliche Entwicklung von Muskel- und Skeletterkrankungen aufgrund des repetitiven Pipettiervorgangs und ersetzen in der Regel die mechanische Version.
  • Direktverdrängerpipetten werden für flüchtige oder viskose Substanzen bei kleinen Volumen, wie z. B. für DNA, verwendet. Diese erfordern eine Einweg-Mikrospritzenspitze, die aus einer Kapillare und einem Kolben besteht, der die Flüssigkeit direkt verdrängt. Die Direktverdrängerpipette ist ideal für das Pipettieren von hochviskosen oder schäumenden Flüssigkeiten oder von Flüssigkeiten mit hoher Dichte oder hohem Dampfdruck.
  • Wiederholungspipetten ermöglichen das wiederholte Dispensieren des gleichen Flüssigkeitsvolumens in mehrere Röhrchen oder Wells, ohne dass zwischen den einzelnen Schritten weitere Flüssigkeit aufgenommen werden muss.
  • Mehrkanalpipetten halten mehrere Spitzen zum Pipettieren in Multiwell-Platten mit einem einzigen Gerät.
Pipettenspitzen
Pipettenspitzen sind Einwegaufsätze für das Aufsaugen und Entnehmen abgemessener Flüssigkeitsvolumen mit einer Mikropipette. Die Wahl der Pipettenspitze hängt von verschiedenen Faktoren ab:
  • Volumenkapazität: Die Spitzen sind so konzipiert, dass sie in Verbindung mit einem bestimmten Pipettiergerät Volumen innerhalb bestimmter Bereiche genau abgeben. Die Volumenkapazität der Spitze muss mit der Volumenkapazität des Pipettiergeräts übereinstimmen, um ein genaues Dispensieren sicherzustellen.
  • Material: Pipettenspitzen sind in der Regel aus klarem Einweg-Polypropylen gefertigt, damit der Inhalt leicht erkennbar ist. Pipettenspitzen aus Glas können für Anwendungen verwendet werden, bei denen aggressive Chemikalien entnommen werden.
  • Abmessungen: Einige Pipettenspitzen sind für die Gelbeladung, das Füllen von Mikrokapillaren, PCR und das Pipettieren aus Flaschen mit langem Hals verlängert. Pipettenspitzen mit breiter Bohrung haben größere Spitzenöffnungen, die den Transfer von viskosen Flüssigkeiten, genomischer DNA und empfindlichen Zelllinien ermöglichen. Die Pipettenspitze sollte so bemessen sein, dass sie zum Pipettiergerät hin abdichtet.
  • Sterilität: Die Spitzen werden je nach Testanforderungen steril oder nicht steril geliefert. Bei Zellkulturanwendungen werden in der Regel sterile Pipettenspitzen verwendet.
  • Verarbeitung: Die Spitzen sollen DNase-, RNase- und pyrogenfrei sein. Einige Anwendungen im Bereich des Handlings von Flüssigkeiten erfordern spezielle Pipettenspitzen mit Beschichtungen oder Behandlungen, durch die eine geringe Proteinbindung oder -rückhaltung sichergestellt wird. 
  • Filterspitzen und Barrierespitzen: Filterspitzen enthalten Filter in der Nähe ihres Sitzes, um eine Kontamination des Pipettiergeräts und eine Kreuzkontamination zwischen den einzelnen Pipettenspitzen zu verhindern. Sie werden empfohlen, wenn mit Nukleinsäuren, pathogenen Stoffen oder Radioisotopen gearbeitet wird. Durch Barrierespitzen wird das Eindringen von Flüssigkeiten in das Pipettiergerät verhindert. Für die Kontaminationskontrolle stehen verschiedene Filter- und Barrierespitzen zur Verfügung. 
  • Kompatibilität: Universalspitzen sind mit den meisten Standardpipetten kompatibel. Einige Pipetten haben ungewöhnliche Laufgeometrien und erfordern möglicherweise spezielle Spitzen. Bestimmte Pipettenspitzen sind aus starren Kunststoffen hergestellt, die ggf. mit einigen Pipettiergeräten nicht kompatibel sind. Direktverdrängerpipetten benötigen spezielle Spitzen, die eine Kapillare und einen Kolben für das Pipettieren viskoser Flüssigkeiten integrieren.
Pipettensteuerungen und Peleusbälle
Pipettiergeräte und Pipettensteuerungen werden verwendet, um Flüssigkeit in serologische Pipetten und Saugpipetten für Messung und Entnahme einzuziehen.
  • Manuelle Pipettiergeräte sind auf Luftverdrängung angewiesen, damit ein bestimmtes Flüssigkeitsvolumen abgegeben werden kann.
  • Elektronische Pipettiergeräte (auch Pipettensteuerungen genannt) sind ergonomischer und minimieren die mögliche Entstehung von Verletzungen durch die repetitive Pipettiertätigkeit.
  • Direktverdrängerpipetten sind ideal für das Pipettieren von hochviskosen oder schäumenden Flüssigkeiten oder von Flüssigkeiten mit hoher Dichte oder hohem Dampfdruck.
Pipetten
Pipetten sind Messröhrchen aus Glas oder Kunststoff, die in der Serologie, Zellkultur und Chemie zum Abmessen genauer Flüssigkeitsmengen verwendet werden. Sie werden mit einem Pipetten-Dispenser verwendet, wie z. B. einem Peleusball, einem Pipettiergerät oder einer Pipettensteuerung, um Flüssigkeit für die Messung und das Dispensieren aufzuziehen. Glaspipetten können wiederverwendet werden, bieten eine hohe Messgenauigkeit und sind mit schärferen Lösungsmitteln kompatibel. Durch den Einsatz von Kunststoffpipetten wird Glasbruch vermieden. Sie sind aus Polystyrol (das hohe Messgenauigkeit mit dem Komfort von Kunststoff verbindet) sowie aus Polyethylen und Polypropylen für eine breitere chemische Beständigkeit erhältlich.
  • Serologische Pipetten werden in der Serologie und Zellkultur häufig zum Abmessen und das Dispensieren von Millilitermengen verwendet. Sie verfügen in der Regel über Skalen zur genauen Messung des Meniskus und sind steril für aseptische Zellkulturverfahren oder nicht steril für das allgemeine Dispensieren im Labor erhältlich. Zur Vermeidung von Überfüllung und Kontamination sind Baumwollstopfen erhältlich. Zum Pipettieren von viskosen Flüssigkeiten und Suspensionen sind Pipetten mit großen Spitzen erhältlich.
  • Pasteurpipetten (auch Transferpipetten genannt) haben einen integrierten Saugball (ähnlich einem Augentropfer) und sind für das Übertragen kleiner Flüssigkeitsmengen bestimmt. Diese Pipetten können aus Glas, Polystyrol oder Polypropylen hergestellt sein. Pasteurpipetten und Transferpipetten sind ohne Skala oder mit Skala für die Messung von Flüssigkeiten erhältlich.
  • Saugpipetten werden verwendet, um Flüssigkeiten aus Gefäßen zu entnehmen oder anzusaugen, ohne das Volumen zu messen. Sie haben in der Regel keine Skala, sind nur für das Fassungsvermögen ausgelegt und mit oder ohne Stopfen, steril oder nicht steril und aus Kunststoff oder Glas erhältlich.
  • Vollpipetten sind kalibriert, um eine festgelegte Flüssigkeitsmenge mit hoher Genauigkeit zu messen. Die Pipette hat ein breiteres Reservoir zwischen zwei länglichen Abschnitten und eine definierte Marke, um ein genaues Volumen zu entnehmen. Sie werden in der analytischen Chemie häufig zur Herstellung von Laborlösungen aus einem Basisstoff sowie zur Vorbereitung von Titrationslösungen verwendet.
Flaschenaufsatz-Dispenser
Flaschenaufsatz-Dispenser sind Flüssigkeitsmessgeräte, die an der Oberseite der Flaschen angebracht werden und eine sichere und reproduzierbare Flüssigkeitsverteilung ohne Kontamination ermöglichen. Flaschenaufsatz-Dispenser werden nach Durchmesser des Aufsatzes, Material (um die chemische Verträglichkeit zu gewährleisten) und Dispensiervolumen ausgewählt.
Weitere Informationsquellen
  • Flyer: Eppendorf® Product Expansion with Merck
    Researchers want to find and use the best products for their research. In order to accommodate the breadth of products available in the market today, Merck has expanded its partnership with Eppendorf to offer a more comprehensive selection of liquid, sample, and cell handling instruments and consumables to better equip you with the tools necessary to advance your research.
  • Brochure: Corning® DeckWorks™ Pipet Tips
    Corning DeckWorks pipet tip system is designed to allow you to maximize storage space and help reduce the production and waste of plastic materials. Both the hinged racks and reload decks within this system are manufactured with recycled plastic.
  • Brochure: Eppendorf Pipette Holder System
    Protect your precious liquid handling device from possible damage, contamination or chemicals spilled on the bench. The stands for single instruments have a robust design and securely hold one manual or electronic device
  • Protocol: Dispensette® Testing Instructions (SOP)
    This article provides testing instructions for BRAND Dispensette® S bottle-top liquid dispenser according to the standard ISO DIS 8655.