Merck
Z617865
Greiner round bottom tubes, polystyrene
test tube, 12 mL, 16 x 100 mm, polystrene, round (U) bottom
Synonym(e):
centrifuge tubes, culture tubes, plastic centrifuge tube, plastic culture tube
About This Item
UNSPSC-Code:
41121700
NACRES:
NB.11
Materialien
colorless tube
polystyrene tube
round bottom tube
round bottom
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
cap: no
graduations: no
Verpackung
pack of 1600
Hersteller/Markenname
Greiner 160101
Röhrchenkapazität
12 mL
Röhrchendurchm. × L
16 mm × 100 mm
Farbe
colorless
Leistungsmerkmale und Vorteile
Greiner round bottom polystyrene tubes has the following benefits:
  • High transperancy
  • Polystyrene tubes possess high clarity due to which it is beneficial for optical measurements.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 3
1 of 3