Merck
T1661
Kulturröhrchen
size 12 mm × 75 mm , Snap-cap supplied, polystyrene tube
Synonym(e):
culture tube, test tube, test tubes
About This Item
UNSPSC-Code:
41121706
NACRES:
NB.13
Materialien
cap (Snap-cap)
polystyrene tube
round bottom
straight neck
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
neck thread push fit
Verpackung
case of 500 ea (individually wrapped)
Hersteller/Markenname
Simport T405-1
Kapazität
5 mL
Größe
12 mm × 75 mm , Snap-cap supplied
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Kimble® Kulturröhrchen werden aus chemikalienbeständigem Borosilikatglas mit geringem Anteil an extrahierbaren Substanzen hergestellt.
  • Die Röhrchen sind wiederverwendbar und der obere Rand ist feuerpoliert.
  • Die gleichmäßige Wanddicke ermöglicht einen optimalen Wärmetransfer.
  • Weist beständige Markierungspunkte aus weißer Keramik-Emaille auf.
Verpackung
Verpackt in einem robusten Karton mit integriertem Raster für maximalen Schutz vor Schäden bei Transport und Handhabung.
Rechtliche Hinweise
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences