Z617857
Greiner round bottom tubes, polypropylene
capacity 1.3 mL, diam. × L 8.5 mm × 44 mm
Synonym(e):
centrifuge tubes, culture tubes, plastic centrifuge tube, plastic culture tube
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
cap (plugseal)
colorless cap
colorless tube
polypropylene cap
polypropylene tube
round bottom
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduations: no
for micro rack tube system (Z642851)
with attached strip cap, round (U) bottom
Verpackung
pack of 1000 ea
Hersteller/Markenname
Greiner 102270
Kappendurchm.
5.8 mm
Kapazität
1.3 mL
Durchm. × L
8.5 mm × 44 mm
Durchmesser
8.5 mm
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)