Z376795
Disposable culture tubes
polypropylene tube
Synonym(e):
culture tube, plastic test tube, test tubes
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
conical bottom bottom
polypropylene tube
straight neck
translucent tube
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
RCF 3,000 × g
neck thread push fit
Verpackung
pack of 1000 ea
Hersteller/Markenname
Simport T400-3A
Kapazität
5 mL
Größe
12 mm × 75 mm
Allgemeine Beschreibung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)