Merck
CLS9944516
Pyrex® disposable culture tubes, rimless
capacity 15.0 mL
Synonym(e):
culture tube, glass tubes, test tubes, Corning® 99445
About This Item
UNSPSC-Code:
41121706
NACRES:
NB.11
Materialien
borosilicate glass
round bottom tube
Beschreibung
bulk packed
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
cap: no
Verpackung
pkg of 1000 ea
Hersteller/Markenname
Corning 99445-16
AD × L
16 mm × 100 mm
Kapazität
15.0 mL
Farbe
clear
Eignung
suitable for (culture)
Allgemeine Beschreibung
Einwegkulturröhrchen, die drei kleinen Größen im Spender, große Größen lose verpackt.
Anwendung
Pyrex® disposable culture tubes, rimless have been used in:
  • solid phase extraction (SPE)
  • in the enrichment of phages that infect Marinomonas mediterranea
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Packed in convenient bulk packs that are simple to open and use
  • Made up of borosilicate glass that minimizes pH changes and potential contaminants excreted from soda-lime glass
  • Product does not contain animal-derived materials
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Estrogen-like effects in male goldfish co-exposed to fluoxetine and 17 alpha-ethinylestradiol
de Assis Silva
Environmental Science & Technology, 47, 5372-5382 (2013)
Isolation of phages infecting Marinomonas mediterranea by an enrichment protocol
Lucas-El
Bio-protocol, e2921-e2921 (2018)