Wichtige Dokumente
Z420220
Spinbar® Einweg-Magnetrührstäbchen
size 1 in. × 5/16 in.
Synonym(e):
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE-coated
polygon PTFE-coated
Verpackung
pkg of 100 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F37112-0001
Größe
1 in. × 5/16 in.
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Zum Einmalgebrauch, bei hohem Kontaminationsrisiko; mit Alnico V Magnet.
Rechtliche Hinweise
Spinbar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)