Merck
Z118885
Spinbar® Magnetrührstäbchen-Sortiment
pack of 12 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41103806
NACRES:
NB.72
Materialien
PTFE-coated
cylindrical PTFE-coated bar
Verpackung
pack of 12 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F37186-0000
Allgemeine Beschreibung
1 of each of blue, red and yellow: 8 × 1.5 mm, 5 × 2 mm, 7 × 2 mm, 10 × 3 mm.
Rechtliche Hinweise
Spinbar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)