Laborbedarf für Rühren & Mischen
Laborgeräte zum Mischen, Rühren und Schütteln können sehr speziell sein, sodass es wichtig ist, das richtige Gerät für die jeweilige Aufgabe zu finden. Aufgrund der Komplexität des Mischens gibt es zahlreiche verschiedene Labormischertypen. Die einfachste Methode ist die Verwendung eines Rührstabs oder Spatels zum manuellen Mischen von Lösungen. Überkopfrührer und Impeller haben bei hochviskosen Proben viele Vorteile gegenüber einem Magnetrührer. Ein Magnetrührer ist jedoch oft viel preisgünstiger und bietet die Möglichkeit, die Platte zu beheizen, sowie den Vorteil, verschiedene Rührfische zur Erzeugung unterschiedlicher Scherspannungen einzusetzen. Es gibt auch eine Vielzahl von Wippschüttlern und Rollenmischern mit Bewegungen auf verschiedenen Ebenen. Aufgrund ihrer langsameren Geschwindigkeit und besseren Kontrollmöglichkeiten werden sie häufig für Zell- und Gewebekulturen, Färbungen, Blotting und Sedimentationsstudien verwendet. Vortexer sind einfache Geräte, die zum schnellen Mischen von Reagenzien oder zum Suspendieren von Zellen in einem kleinen Fläschchen verwendet werden.
Erfahren Sie mehr über:
Products
Rührstäbe und Spatel
Zum manuellen Mischen von Lösungen werden Rührstäbe und Spatel verwendet. Die Auswahl der Rührstäbe erfolgt anhand von Abmessungen und Material. Rührfische aus PTFE und Polypropylen sind autoklavierbar und bieten eine gute Hitzebeständigkeit. Polyethylen- und Stahlstäbe bieten sowohl chemische als auch Temperaturbeständigkeit. Glasstäbe aus Borosilikatglas können für allgemeine Rührzwecke oder für Gemische verwendet werden, die mit Kunststoffen oder Stahl reagieren. Laborspatel eignen sich zum Schöpfen und Schaben und sind mit unterschiedlich geformten Köpfen erhältlich, um verschiedene Gefäße oder Proben mit unterschiedlichem Sedimentationsgrad aufzunehmen. Mischen wird in Forschungs- und Industrielabors zum Vermengen, Auflösen oder für andere Zwecke eingesetzt. Zum Rühren und Mischen von Lösungen und Proben gibt es eine Vielzahl von Geräten.
Vortexer
Vortexer nutzen kreisförmige Bewegungen, um in Flüssigkeiten und Lösungen Wirbel zu bilden, durch welche die Lösung gleichmäßig gemischt wird. Vortexer sind mit Touch-Aktivierung oder kontinuierlichem Betrieb, festen und einstellbaren Geschwindigkeiten und Plattformen erhältlich, die verschiedene Arten von Gefäßen und Behältern - von kleinen Röhrchen bis zu großen Platten - unterstützen. Durch den Orbitdurchmesser des Vortexers oder Orbitalschüttlers wird bestimmt, welche Gefäße verwendet werden können. Kleinere 3 mm Orbits eignen sich für Mikrotiterplatten, Mikrozentrifugenröhrchen und andere kleine Gefäße. Mittelgroße Orbits von 15 mm bis 25 mm eignen sich gut für Zellkulturschalen, Kolben und Becher. Größere Orbits (> 30 mm) werden für großvolumige oder breite Gefäße empfohlen.
Magnetrührfische
Magnetrührfische werden nach Form, Größe und Material ausgewählt.
Form
Die Form des Rührfischs kann sich auf den Rührgrad und die Kompatibilität des Gefäßes auswirken.
- Runde Rührfische werden in der Regel für Becher und Gefäße mit flachem Boden verwendet.
- Gleitende, runde Rührfische sind in der Mitte mit einem Drehring versehen, um Vibrationen und Reibung zu verringern, und eignen sich gut für Behälter mit gewölbten oder unebenen Böden.
- Kugelförmige Rührfische werden in Röhrchen und Fläschchen verwendet.
- Elliptische Rührfische sind ideal für die Verwendung in Bechergläsern mit rundem Boden.
- Mit kreuzförmigen Spinbars wird das Rühren bei hohen Geschwindigkeiten stabilisiert. Sie werden für turbulente Lösungen oder Lösungen mit Sedimentation empfohlen.
- Kronenrührfische werden in Küvetten oder Reagenzgläsern verwendet.
- Für die Verwendung in Behältern mit leicht gewölbten Böden werden knochenförmige Rührfische empfohlen.
- Dreieckige Rührfische eignen sich gut zum Abschaben und zur Vermeidung von Sedimentation und werden empfohlen, wenn eine erhöhte Turbulenz beim Mischen erforderlich ist.
Größe
Die Rührfische müssen so klein sein, dass sie beim Rühren die Gefäßwände nicht berühren. Durch das Maximieren der Rührfischgröße wird der Bewegungsradius größer und das Mischen verbessert. Gewölbte Gefäße erfordern kleinere Rührfische, damit sie nicht an den Seiten des Kolbens hängen bleiben.
Material
Magnetrührfische werden in der Regel aus Aluminium-, Nickel- und Kobalt-Legierungen hergestellt. Samarium-Kobalt-Rührfische koppeln stärker mit dem inneren Rührmagneten des Plattenrührers oder Rührmantels. Rührfische sind in der Regel mit PTFE beschichtet, das eine hohe Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit aufweist. Das Beschichtungsmaterial muss mit der Probe kompatibel sein.
Plattenrührer und Rührmäntel
Wählen Sie einen effektiven Rührer oder einen Rührer mit Heizplatte auf der Grundlage von ein oder zwei Auswahlkriterien aus. Um die beste Lösung für Ihre Anwendung zu finden, ist die Berücksichtigung der nachfolgenden Variablen wichtig:
Genauigkeit und Stabilität: Die analogen Basisgeräte sind nicht für eine exakte Steuerung der Rührgeschwindigkeit ausgelegt, aber sie bieten Wirtschaftlichkeit, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit, wenn keine präzise Steuerung erforderlich ist. Für Anwendungen, bei denen die Steuerung der Rührgeschwindigkeit von entscheidender Bedeutung ist, bieten Geräte mit elektronischer Regelung die höchste Genauigkeit und Stabilität. Eine Mikroprozessorsteuerung überwacht die Rührgeschwindigkeiten und kompensiert automatisch Änderungen im System im Verhältnis zu einem ausgewählten Sollwert. Diese präzisen Steuerungen sind zwar teurer, können aber eine bestimmte Rührgeschwindigkeit einhalten und sorgen so für besser reproduzierbare Ergebnisse.
Volumen: Rührer und Rührer mit Heizplatten gibt es in vielen verschiedenen Größen und Konfigurationen von kleinen Geräten für ein Gefäß bis hin zu Geräten mit großem Fassungsvermögen und mehreren Einheiten. Geräte, die für das synchrone Rühren und Heizen mehrerer Gefäße ausgelegt sind, sind mit individuellen Rührkontrollen für bis zu neun Gefäße erhältlich.
Viskosität: Nicht alle Rührer sind gleich ausgelegt, was die Stärke der magnetischen Kopplung betrifft. Die Fähigkeit von Antriebsmagnet und Rührfisch, eine bestimmte Lösung effektiv zu rühren, hängt von mehreren Variablen ab, wie z. B. von Form und Größe des Antriebsmagneten und des Rührfischs, dem Abstand zwischen Rührfisch und Antriebsmagnet, Gefäßform und Größe, der gewünschten Rührgeschwindigkeit und der Viskosität der Lösung. Das Rühren von Lösungen mit höherer Viskosität erfordert ein Gerät mit stärkerer magnetischer Kopplung: Wählen Sie einen Rührer mit einem größeren Antriebsmagneten (> 12 cm Länge), einem Hochleistungsmotor und der Möglichkeit, längere Rührfische aufzunehmen
Konventioneller Motorantrieb vs. Induktionsantrieb: Herkömmliche Zugmagnetmotoren stehen im Ruf, problematisch zu sein, mit der Zeit zu verschleißen und wartungsbedürftig zu sein. Und sie können während des Rührvorgangs erhebliche Hitze erzeugen. Induktionsantriebe, wie sie von 2MAG-Rührern verwendet werden, haben keine beweglichen Teile und sind daher verschleiß- und wartungsfrei. Sie eignen sich hervorragend für die Robotik, da sie flach und platzsparend sind, sind ideal für temperaturempfindliche Proben, da sie nur minimale Wärme erzeugen, und sind mit Fernsteuerungen erhältlich, um die Vielseitigkeit zu erhöhen und ein vollständiges Eintauchen zu ermöglichen.
Wippschüttler und Rollenmischer
Die Vielzahl der verfügbaren Schüttelbewegungen kann verwirrend sein, aber jede hat ihre eigenen Merkmale. Orbitalschüttler-Plattformen bewegen sich in einer kreisförmigen Bewegung, die für viele molekularbiologische Anwendungen ideal ist, und verhindern die Bildung einer "Haut" auf der Oberfläche einer Flüssigkeit. Durch rotierende Bewegungen werden die Proben sanft in Röhrchen, Kolben oder Flaschen bewegt. Einige verfügen auch über eine einstellbare Neigung, die eine Wahl des Drehwinkels ermöglicht. Durch ihr langsames und schonendes Mischen sind sie ideal für empfindliche Proben geeignet. Plattformschüttler können 2-D- oder 3-D-Schaukelbewegungen ausführen. Diese sorgen ebenfalls für ein sanftes, gleichmäßiges Mischen und werden in der Regel mit Mikrotiterplatten oder Gestellen für Fläschchen und Röhrchen verwendet. Sie sind ideal für Immunassays, Blutproben, Zellsuspensionen und Blots. Wellenschüttler werden für scherempfindliche Flüssigkeiten wie ELISA, DNA-Extraktion, Proteinsynthese und Hybridisierung verwendet. Die meisten Modelle verfügen über eine variable Geschwindigkeit und einen variablen Neigungswinkel.
Impeller und Rührflügel
Impeller nutzen Scherkraft, Vortex oder Belüftung, um Proben zu mischen, wenn sie mit kompatiblen Wellen oder Flügeln kombiniert werden. Die Impeller werden nach Strömung, Durchmesser, Viskosität und Material ausgewählt. Für das Mischen von Flüssigkeiten wird eine axiale Strömung empfohlen. Die radiale Strömung sorgt für höhere Scherung und Turbulenz und wird für das Mischen von Dispersionen und Emulsionen empfohlen. Die tangentiale Strömung wird für das Mischen hochviskoser Proben empfohlen. Die Impeller bestehen in der Regel aus verschiedenen Edelstahl- oder PTFE-Qualitäten für Anwendungen mit aggressiven oder korrosiven Proben.
Überkopfrührer
Überkopfrührer werden über der Probe angebracht. Für das Mischen der Probe werden Impeller verwendet. Sie werden auf Basis von Rührgeschwindigkeit, Volumen, Drehmoment und Viskosität ausgewählt. Ein höheres Drehmoment wird für Gemische mit höherer Viskosität empfohlen. Überkopfrührer sind mit einer Vielzahl von Optionen erhältlich, wie z. B. umkehrbare Rührrichtung, Programmierung für automatische Abschaltung, Datenprotokollierung und Überlast-/Überhitzungsschutz.