U0250
Undecansäuremethylester
≥98.0% (GC)
Synonym(e):
Methylundecanoat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.429 (lit.)
Dichte
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
Lipid-Typ
saturated FAs
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C12H24O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14-2/h3-11H2,1-2H3
InChIKey
XPQPWPZFBULGKT-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
228.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
109.0 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter