Merck
Alle Fotos(4)
Wichtige Dokumente
AB1530
Sigma-Aldrich
Anti-Peripherin-Antikörper
serum, Chemicon®
Synonym(e):
Anti-NEF4, Anti-PRPH1
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
serum
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
rat, human, pig, bovine, mouse
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PRPH2(5961)
Allgemeine Beschreibung
Peripherin ist ein 56-58 kDa schweres Faserprotein vom Typ III (Portier et al. 1983), das in Neuronen des motorischen, sensorischen und sympathetischen Systems sowie in neuroendokrinen Hautkarzinomen und bestimmten melanozytischen Tumoren exprimiert wird. Es wird häufig als Indikator für die Zelldichte des enterischen Ganglions in normalen und erkrankten (z. B. kongenitale′s Megakolon) Zuständen eingesetzt. Auch bei ALS wurden abnormale Peripherineinschlüsse beschrieben. Während der normalen, späten Neurogenese erscheint Peripherin nach der Expression von Nestin, Vimentin, Alpha-Internexin und Neurofilamenten, und ist an der Differenzierung von Neuronen, insbesondere jenen des peripheren Nervensystems, und wahrscheinlich auch an der Axonregeneration beteiligt. Peripherin ist nicht mit Peripherin-RDS, einem Photorezeptorprotein, das mit Netzhautzersetzung und Blindheit in Verbindung steht, verwandt.
Spezifität
Erkennt Peripherin. Der Antikörper färbt ein ~57 kDa-Band sauber und spezifisch, und färbt weder Vimentin, GFAP, Alpha-Internexin oder jede der Neurofilament-Untereinheiten. Starke Färbung von Ratten-, Mäuse-, Schweine- und Rinderperipherin. Hühner, Wachteln oder andere entfernter verwandte Spezies, denen Peripherin zu fehlen scheint, werden nicht gefärbt.
Starke Färbung bei Ratte und Mensch. Kreuzreaktion mit Maus, Schwein und Rind. Andere Spezies wurden nicht geprüft.
Immunogen
Elektrophoretisch reines trp-E-Peripherin-Fusionsprotein [Dev. Brain Res. (1990) 57:235-248], das alle außer den 4 N-terminalen Aminosäuren des Rattenperipherins enthält. Aus bakteriellen Einschlusskörperchen durch DEAE-Cellulose-Chromatographie in 6 M Harnstoff, gefolgt von präparativem SDS-PAGE aufgereinigtes Fusionsprotein.
Anwendung
Dieser Anti-Peripherin-Antikörper wird zur Verwendung bei IH, IH(P), WB für den Nachweis von Peripherin validiert.
Forschungs-Unterkategorie
Sensorik & PNS
Neuronen- & Gliamarker
Forschungskategorie
Neurowissenschaft
Zusätzliche Forschungsanwendungen
Immunhistochemie:
Eine frühere Charge dieses Antikörpers wurde in einer Verdünnung von 1:100–1:200 verwendet. Es wird vorgeschlagen, dass der Antikörper auf gefrorenen, in Aceton fixierten Schnitten bei -20 °C verwendet wird. AB1530 funktioniert auf Gewebe, das eine Stunde oder kürzer in frischem 4%igem Paraformaldehyd fixiert wurde. Berichten zufolge kann dieser Antikörper auf Paraffinschnitten angewandt werden. Siehe Cell & Tissue Research (1997) 288:11-23 & European J. Dermatology (1998) 8:339-342.
Elektronenmikroskopie:
Eine frühere Charge dieses Antikörpers wurde in der Elektronenmikroskopie verwendet.
Optimale Arbeitsverdünnungen und Protokolle müssen vom Anwender bestimmt werden.
Qualität
Regelmäßig mittels Western Blot an PC12-Lysaten beurteilt.
Western-Blot-Analyse:
Eine 1:1.000 Verdünnung dieser Charge wies Peripherin in 10 μg PC12-Lysat nach.
Zielbeschreibung
56–58 kDa
Physikalische Form
Nicht aufgereinigt
Polyklonale Kaninchenseren, keine Konservierungsmittel.
Lagerung und Haltbarkeit
In unverdünnten Aliquoten bei -20 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Empfehlungen zur Handhabung: Das Fläschchen nach dem ersten Auftauen und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden, da dies IgG beschädigen und sich auf die Produktleistung auswirken könnte.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Sensorische Neuronen der Ratte, Wirbelsäulenhomogenat und peripheres Nervenhomogenat der Ratte.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Xi-Chun Zhang et al.
Pain, 152(1), 140-149 (2010-11-03)
The proinflammatory cytokine TNF-α has been shown to promote activation and sensitization of primary afferent nociceptors. The downstream signaling processes that play a role in promoting this neuronal response remain however controversial. Increased TNF-α plasma levels during migraine attacks suggest
Pathological hallmarks of amyotrophic lateral sclerosis/frontotemporal lobar degeneration in transgenic mice produced with TDP-43 genomic fragments.
Swarup, V; Phaneuf, D; Bareil, C; Robertson, J; Rouleau, GA; Kriz, J; Julien, JP
Brain null
Masatoshi Konno et al.
Molecular neurodegeneration, 7, 38-38 (2012-08-16)
The intracellular deposition of misfolded proteins is a common neuropathological hallmark of most neurodegenerative disorders. Increasing evidence suggests that these pathogenic proteins may spread to neighboring cells and induce the propagation of neurodegeneration. In this study, we have demonstrated that
Andrew J Schwab et al.
Stem cell reports, 5(6), 1039-1052 (2015-12-15)
Mutations in leucine-rich repeat kinase 2 (LRRK2) are the most-common genetic determinants of Parkinson's disease (PD). The G2019S mutation is detected most frequently and is associated with increased kinase activity. Whereas G2019S mutant dopamine neurons exhibit neurite elongation deficits, the
Hiroaki Nakashima et al.
Scientific reports, 6, 28512-28512 (2016-06-23)
At the neuromuscular junction (NMJ), acetylcholine receptor (AChR) clustering is mediated by spinal motor neuron (SMN)-derived agrin and its receptors on the muscle, the low-density lipoprotein receptor-related protein 4 (LRP4) and muscle-specific receptor tyrosine kinase (MuSK). Additionally, AChR clustering is