Wichtige Dokumente
T2928
Anti-Tyrosine Hydroxylase Antibody
mouse monoclonal, TH-16
Synonym(e):
Anti-DYT14, Anti-DYT5b, Anti-TYH
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Monoclonal Anti-Tyrosine Hydroxylase antibody produced in mouse, clone TH-16, ascites fluid
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
TH-16, monoclonal
Enthält
15 mM sodium azide
Speziesreaktivität
rat, sheep, human, monkey, bovine, rabbit, guinea pig
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable using native or SDS-denatured TH.
microarray: suitable
western blot: 1:8,000 using extracts of cultured rat adrenal pheochromocytoma (PC12) cells.
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
- western blotting
- immunofluorescence labelling
- immunohistochemical staining
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- dot blot
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
Biochem./physiol. Wirkung
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable