Merck
T1299
Sigma-Aldrich
Anti-Tyrosine Hydroxylase Antibody
mouse monoclonal, TH-2
Synonym(e):
Anti-Tyrosine Hydroxylase, Mouse Anti-Tyrosine Hydroxylase, Tyrosine Hydroxylase Detection
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
product name
Monoklonale Anti-Tyrosinhydroxylase in Maus hergestellte Antikörper, clone TH-2, ascites fluid
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
TH-2, monoclonal
Enthält
15 mM sodium azide
Speziesreaktivität
human, monkey, guinea pig, rat, sheep, bovine, rabbit
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable using native or SDS-denatured TH.
western blot: 1:10,000 using extracts of cultured rat adrenal pheochromocytoma (PC12) cells.
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... TH(7054)
rat ... Th(25085)
Allgemeine Beschreibung
Die monoklonale Anti-Tyrosinhydroxylase (Maus, IgG1-Isotyp) wird aus dem Hybridom gewonnen, das durch die Fusion von Maus-Myelomzellen und Splenozyten einer immunisierten Maus hergestellt wird. Tyrosinhydroxylase(TH)-RNA wird einem alternativen Spleißen unterzogen, das im Menschen vier Isoformen des TH-Untereinheitsproteins zur Folge hat. Die vier humanen Isoformen sind TH-1 (55,6 kDa), TH-2 (56 kDa), TH-3 (58,1 kDa) und TH-4 (58,5 kDa). Alle vier Isoformen werden nur im Menschen exprimiert.
Tyrosinhydroxylase (TH) wird von dem auf dem menschlichen Chromosom 11p15 lokalisierten Gen codiert. TH ist ein Tetramer von vier identischen Untereinheiten, das durch regulatorische, katalytische und Tetramerisierungsdomänen gekennzeichnet ist. Das Enzym nutzt Tyrosin, Tetrahydrobiopterin (BH4) und O2 als Cosubstrate und Fe2+ als Cofaktor.
Spezifität
Der Antikörper erkennt ein in der N-Terminusregion (ca. aa 9-16) der Tyrosinhydroxylase von Nagern und Menschen vorhandenes Epitop. Klon TH-2 reagiert mit intakten TH-Untereinheiten.
Immunogen
Ratten-Tyrosinhydroxylase (TH).
Anwendung
In Mäusen erzeugter monoklonaler Anti-Tyrosinhydroxylase-Antikörper wird in Western-Blots und in der Immunhistochemie eingesetzt.
Monoklonaler Anti-Tyrosinhydroxylase-Antikörper der Maus wird auch verwendet in
  • Western-Blots
  • indirekter Immunfluoreszenz
  • Immunfärbung
  • Immunhistochemie
  • Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA)
  • Dot Blot
  • Immunpräzipitation
Biochem./physiol. Wirkung
Tyrosinhydroxylase (TH) katalysiert den ersten limitierenden Schritt der Biosynthese von Katecholamin-Neurotransmittern, d. h. die Konvertierung von L-Tyrosin zu L-Dopa. Die Hemmung von TH durch L-Phenylalanin spielt möglicherweise eine entscheidende Rolle in der Phenylketonurie und blockiert eventuell auch die Synthese von Norepinephrin. Die TH-Aktivität kann durch Phosphorylierung reguliert werden. Eine reduzierte Expression von TH wird mit verschiedenen neuropsychiatrischen Krankheiten wie Schizophrenie und der Parkinson-Krankheit (PD) in Verbindung gebracht.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Chemical sympathectomy-induced changes in TH-, VIP-, and CGRP-immunoreactive fibers in the rat mandible periosteum: Influence on bone resorption
Cherruau M, et al.
Journal of Cellular Physiology, 194(3), 341-348 (2003)
Induction of neurite outgrowth in PC12 cells by the bacterial nucleoside N6-methyldeoxyadenosine is mediated through adenosine A2a receptors and via cAMP and MAPK signaling pathways
Charles MP, et al.
Biochemical and biophysical research communications, 304(4), 795-800 (2003)
Essential role of mesolimbic brain-derived neurotrophic factor in chronic social stress-induced depressive behaviors
Koo JW, et al.
Biological Psychiatry, 80(6), 469-478 (2016)
Multiple genes on chromosome 7 regulate dopaminergic amacrine cell number in the mouse retina
Whitney IE, et al.
Investigative Ophthalmology & Visual Science, 50(5), 1996-2003 (2009)
Human tyrosine hydroxylase isoforms inhibition by excess tetrahydropterin and unusual behavior of isoform 3 after cAMP-dependent protein kinase phosphorylation
Alterio J, et al.
Test, 273(17), 10196-10201 (1998)