The Amicon Ultra 0.5 products are similar in size to a 1.5 mL Eppendorf tube. Refer to the User Guide for the dimensions. It is recommended to spin in a centrifuge below the maximum speed of 14,000 x g. Conversion to x g should be done either by calculation or by using an electronic switch on the centrifuge, rather than using r.p.m. for speed.
Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Segment
material
polypropylene cap, polypropylene tube, regenerated cellulose membrane, styrene-butadiene housing
sterility
non-sterile
product line
Amicon®
packaging
pkg of 24 pkg, pkg of 500 pkg, pkg of 8 pkg, pkg of 96 pkg
manufacturer/tradename
Amicon® Ultra
sustainability
Greener Alternative Product
parameter
0.5 mL sample volume
technique(s)
protein extraction: suitable, protein purification: suitable
L
4.99 cm (1.96 in.)
diam.
10.8 mm
filtration area
1 cm2
volume
0.5 mL
working volume
≤500 μL , 0.5 mL
pore size
50 kDa MWCO
greener alternative category
shipped in
ambient
General description
Das vertikale Design und die verfügbare Membranoberfläche bieten eine schnelle Probenverarbeitung, hohe Probenrückgewinnung (in der Regel mehr als 90 % der verdünnten Ausgangslösung) und die Möglichkeit für eine 30-fache Konzentration. Die Polarisation der gelösten Stoffe und anschließendes Fouling der Membran werden durch das vertikale Design minimiert und ein physischer Dead Stop in der Filtervorrichtung verhindert das Zentrifugieren bis zur Austrocknung und einen potenziellen Probenverlust. Effiziente Rückgewinnung der konzentrierten Probe (rückgehaltene Spezies) wird durch einen praktischen Schritt mit umgekehrter Rotationsichtung nach dem Sammeln des Filtrats erzielt.
Amicon® Ultra 0,5 ml Vorrichtungen werden nicht steril bereitgestellt und sind nur für den einmaligen Gebrauch vorgesehen. Durch die vertikale Membran und die umgekehrte Rotationsrichtung können die Amicon® Ultra 0,5-ml-Filter eine gute Leistung bei kürzeren Abschleuderzeiten bieten.
Application
- Ultrafiltration mit einer Ultracel®-Membran mit 50.000-Dalton-Molekulargewichtsausschlussgrenze
- Konzentration von biologischen Proben, die Antigene, Antikörper, Enzyme, Nukleinsäuren oder Mikroorganismen enthalten
- Aufreinigung von makromolekularen Komponenten, die in Gewebekulturextrakten oder Zelllysaten, Primer-Entfernung, Linkern oder makromolekularen Markierungen aus einer Reaktionsmischung vorkommen, und Proteinentfernung vor der HPLC.
- Entsalzung, Pufferaustausch und Proteindialyse
Features and Benefits
- Ultracel® regenerierte Cellulosemembran mit 50-kDa-NMWCO ermöglicht eine Retentatrückgewinnung von mehr als 90 %
- Konzentriert 500 μl runter auf 15 μl
- Konzentrationsfaktor 25x bis 30x
- Hohe Probenrückgewinnung (mehr als 90 % aus verdünnter Ausgangslösung)
- Schnelle Verarbeitungsdauer: 10 bis 30 Minuten
- Die Fähigkeit für eine umgekehrte Rotationsrichtung bietet konsistente Rückgewinnungen
Physical form
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| parameter 0.5 mL sample volume | parameter 2 mL sample volume | parameter 4 mL sample volume | parameter 15 mL sample volume |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
| material polypropylene cap, regenerated cellulose membrane, polypropylene tube, styrene-butadiene housing | material polypropylene tube (for collection), regenerated cellulose membrane, styrene-butadiene housing | material polyethylene cap, polyethylene liner, polypropylene tube, regenerated cellulose membrane, regenerated cellulose support, styrene-butadiene housing | material polyethylene cap, polyethylene liner, polypropylene tube, regenerated cellulose membrane, regenerated cellulose support, styrene-butadiene housing |
| manufacturer/tradename Amicon® Ultra | manufacturer/tradename Amicon® Ultra | manufacturer/tradename Amicon® Ultra | manufacturer/tradename Amicon® Ultra |
| pore size 50 kDa MWCO | pore size 50 kDa MWCO | pore size 50 kDa MWCO | pore size 50 kDa MWCO |
| working volume ≤500 μL , 0.5 mL | working volume ≤2 mL | working volume ≤4 mL | working volume ≤15 mL |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Amicon® Ultra Zentrifugenfilter, 50 kDa MWCO
Verwandter Inhalt
E. coli transformation with poly-histidine tagged constructs represents a common vehicle for protein production. Initial screening of small-scale cultures is routinely performed to identify clones producing the highest amounts of protein with the desired form and function. As the demand for greater throughput at this level has increased, so has the need for process simplification and greater reproducibility. To meet this need, we have developed a condensed workflow that can be performed in a single device.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| UFC505008 | 04053252667664 |
| UFC505024 | 04053252609978 |
| UFC5050BK | 04053252400476 |
| UFC505096 | 04053252610653 |
-
Is it compatible with the microcentrifuge machine (max 20000 r.p.m.) for 1.5 mL eppendorf tubes?
1 answer-
Helpful?
-
-
UFC505096について、耐用gを教えてください。
1 answer-
This product is not assigned an expiration date but end users should check stock after 3 years. These products are also subject to a one year warranty from the date of shipment. For more information you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.