T2501
L-Thyroxin Natriumsalz Pentahydrat
≥98% (HPLC), powder
Synonym(e):
3-[4-(4-Hydroxy-3,5-diiodphenoxy)-3,5-diiodphenyl]-L-alanin Natriumsalz, Natrium-levothyroxin, T4
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic (organic)
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
207-210 (dec.) (lit.)
Löslichkeit
4 M NH4OH in methanol: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless to yellow
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O.O.O.O.O.[Na+].N[C@@H](Cc1cc(I)c(Oc2cc(I)c(O)c(I)c2)c(I)c1)C([O-])=O
InChI
1S/C15H11I4NO4.Na.5H2O/c16-8-4-7(5-9(17)13(8)21)24-14-10(18)1-6(2-11(14)19)3-12(20)15(22)23;;;;;;/h1-2,4-5,12,21H,3,20H2,(H,22,23);;5*1H2/q;+1;;;;;/p-1/t12-;;;;;;/m0....../s1
InChIKey
JMHCCAYJTTWMCX-QWPJCUCISA-M
Angaben zum Gen
mouse ... Cnr2(12802)
rat ... Cnr1(25248)
Biochem./physiol. Wirkung
Angaben zur Herstellung
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT RE 1
Zielorgane
Thyroid,Cardio-vascular system,Kidney
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable