S4131
Sudan III
Dye content, ≥85%, technical grade, powder
Synonym(e):
1-[4-(Phenylazo)-phenylazo]-2-naphthol, Benzolazo-4-benzolazo-1-(2-naphthol), Cerasin Red, Fat Ponceau G, Fat Soluble Sudan, Scarlet B, Solvent Red 23, Sudan G, Sudan Red BK, Tony Red
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Sudan III, Technical grade
Qualität
technical grade
Qualitätsniveau
Form
powder
Zusammensetzung
Dye content, ≥85%
Methode(n)
microbe id | staining: suitable
mp (Schmelzpunkt)
199 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
chloroform: 1 mg/mL, clear, red
λmax
508-512 nm in ethanol
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
Oc1ccc2ccccc2c1\N=N\c3ccc(cc3)\N=N\c4ccccc4
InChI
1S/C22H16N4O/c27-21-15-10-16-6-4-5-9-20(16)22(21)26-25-19-13-11-18(12-14-19)24-23-17-7-2-1-3-8-17/h1-15,27H/b24-23+,26-25+
InChIKey
FHNINJWBTRXEBC-QSZPNPOGSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)