Merck
T4321
SAFC
L-Tyrosin
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
(S)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propionsäure, 3-(4-Hydroxyphenyl)-L-alanin
About This Item
Lineare Formel:
4-(HO)C6H4CH2CH(NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.19
Beilstein:
392441
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
Biologische Quelle
non-animal source
Qualitätsniveau
Assay
≥99%
Form
crystalline powder
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
endotoxin, heavy metals, trace metals, residual solvents, tested
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
1 M HCl: 25 mg/mL
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Fremdaktivität
cytotoxicity, tested
SMILES String
N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1
InChIKey
OUYCCCASQSFEME-QMMMGPOBSA-N
Allgemeine Beschreibung
Kontaktieren Sie zur Anforderung von Dokumentation für dieses Produkt bitte den Kundenservice und wählen Sie „Produktdokumentation“ aus. Hinweis: Für den Zugriff auf Dokumentation für dieses Produkt wird eine Vertraulichkeitsvereinbarung benötigt.
Unser SAFC®-Portfolio an hochwertigen Rohstoffen für den Einsatz in der biopharmazeutischen Verarbeitung erfüllt strikte Qualitätsstandards. Die zugehörige Dokumentation und unser Fachwissen helfen unseren Kunden bei der Erfüllung der Anforderungen des M-Clarity-Programms.
M-Clarity-Programm
Unser umfassendes Portfolio an Chemikalien für vorgelagerte Prozesse bietet Herstellern in der biopharmazeutischen Industrie nicht nur hochwertige Rohstoffe für die Produktion klassischer und neuartiger Therapien, sondern unterstützt sie auch dabei, schnellere Markteinführungszeiten zu erreichen und regulatorische Herausforderungen zu vereinfachen. Sie können darauf vertrauen, dass wir weltweit Transparenz bei den Lieferketten und zuverlässige Beschaffung sowie Rationalisierung Ihrer Produktqualifikation mit branchenführendem regulatorischem Support und Service liefern.
Anwendung
L-Tyrosin ist eine nicht essenzielle Aminosäure mit einer polaren Seitengruppe. Es wird als Bestandteil von Zellkulturmedien zur kommerziellen biologischen Herstellung therapeutischer rekombinanter Proteine und monoklonaler Antikörper verwendet.
Sonstige Hinweise
Aminosäure-Präkursor von Dopamin und anderen Katecholaminen
Rechtliche Hinweise
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Hideki Hara et al.
Nature immunology, 14(12), 1247-1255 (2013-11-05)
The inflammasome adaptor ASC contributes to innate immunity through the activation of caspase-1. Here we found that signaling pathways dependent on the kinases Syk and Jnk were required for the activation of caspase-1 via the ASC-dependent inflammasomes NLRP3 and AIM2.
Vincent Dunet et al.
Journal of nuclear medicine : official publication, Society of Nuclear Medicine, 53(2), 207-214 (2012-02-04)
For the past decade, PET with (18)F-fluoro-ethyl-tyrosine ((18)F-FET) has been used in the evaluation of patients with primary brain tumors (PBTs), but so far series have reported only a limited number of patients. The purpose of this systematic review and
Verena Rahm et al.
Journal of nuclear medicine : official publication, Society of Nuclear Medicine, 55(4), 546-550 (2014-02-26)
Low-grade gliomas (LGGs) may harbor malignant foci, which are characterized by increased tumor cellularity and angiogenesis. We used diffusion-weighted MR imaging (apparent diffusion coefficient [ADC]) and PET with the amino acid O-(2-(18)F-fluorethyl)-L-tyrosine ((18)F-FET) to search for focal changes of diffusion
Alena Volgusheva et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(18), 7223-7228 (2013-04-17)
Photobiological H2 production is an attractive option for renewable solar fuels. Sulfur-deprived cells of Chlamydomonas reinhardtii have been shown to produce hydrogen with the highest efficiency among photobiological systems. We have investigated the photosynthetic reactions during sulfur deprivation and H2
Keisuke Saito et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(19), 7690-7695 (2013-04-20)
Using quantum mechanics/molecular mechanics calculations and the 1.9-Å crystal structure of Photosystem II [Umena Y, Kawakami K, Shen J-R, Kamiya N (2011) Nature 473(7345):55-60], we investigated the H-bonding environment of the redox-active tyrosine D (TyrD) and obtained insights that help