Wichtige Dokumente
T2900000
Tyrosin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
L-Tyrosin, (S)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propionsäure, 3-(4-Hydroxyphenyl)-L-alanin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
tyrosine
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1
InChIKey
OUYCCCASQSFEME-QMMMGPOBSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)