Merck
SRE0015
Sigma-Aldrich
Salzabhängige Nuklease (SAN)
recombinant, expressed in Pichia pastoris
Synonym(e):
Endonucelase, Salt active endonuclease
About This Item
UNSPSC-Code:
12352204
NACRES:
NA.54
Biologische Quelle
fermentation/recombinant
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in Pichia pastoris
Form
buffered aqueous glycerol solution
Spezifische Aktivität
≥250000 U/mg
Methode(n)
DNA extraction: suitable
Eignung
suitable for nucleic acid purification
Anwendung(en)
cell analysis
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
Salzabhängige Nuklease wird verwendet, um während der Proteinexpression und -aufreinigung DNA zu entfernen.
Biochem./physiol. Wirkung
Salzabhängige Nuklease (SAN) ist eine allgemeine, unspezifische Endonuklease, die doppel- und einsträngige DNA und RNA spaltet. SAN ist bei einem pH-Wert über der Neutralität aktiv. Anders als andere Nukleasen weist sie jedoch optimale Aktivität bei hohen Salzkonzentrationen und hohen pH-Werten auf. Dank dieser Eigenschaften ist SAN ideal geeignet, DNA aus Zellextrakten und Proteinproben zu entfernen. Die Endprodukte des vollständigen DNA-Abbaus bestehen hauptsächlich aus 5 Oligonukleotiden
. Das Enzym baut DNA und RNA in einem Verhältnis von 10:1 ab.
SAN ist im Temperaturbereich 10–40 °C hochaktiv. Die optimale NaCl-Konzentration für die Aktivität ist 0,5 M. Allerdings ist SAN auch in Puffern mit geringem Salzgehalt aktiv.1 M NaCl wird nicht für die Anwendung von SAN empfohlen. Mg2+ (>1 mM) ist für die Aktivität erforderlich. Der pH-Arbeitsbereich liegt über dem neutralen pH-Wert mit einem Optimum bei einem pH-Wert von 8,5–9,5.
Physische Form: Lösung in 25 mM Tris-HCl (pH 7,5), 5 mM MgCl2, 0,5 M NaCl, 0,01 % Triton und 50% (v/v) Glycerin.
Definition der Einheit: Eine Einheit (E) ist definiert als ein Anstieg der Extinktion bei 260 nm um 1 Extinktionseinheit (EE) in 30 Minuten bei 37 °C unter Verwendung von 50 μg/ml Kalbsthymus-DNA in einem Puffer mit 25 mM Tris-HCl (pH 8,5, 25 °C), 5 mM MgCl2 und 500 mM NaCl.
Einheitendefinition
Eine Einheit (E) ist definiert als ein Anstieg der Extinktion bei 260 nm um 1 Extinktionseinheit (EE) in 30 Minuten bei 37 °C unter Verwendung von 50 μg/ml Kalbsthymus-DNA in einem Puffer mit 25 mM Tris-HCl (pH 8,5, 25 °C), 5 mM MgCl2 und 500 mM NaCl.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Transcriptome engineering with RNA-targeting type VI-D CRISPR effectors
Konermann S, et al.
Cell, 665-676 (2018)