Alle Fotos(1)
Key Documents
1.07242
Supelco
Phenol red solution
pH indicator solution
About This Item
UNSPSC-Code:
12171502
NACRES:
NA.21
product name
Phenol red solution, indicator
Qualitätsniveau
Form
liquid
pH-Wert
7.0-7.3 (20 °C in H2O)
Dichte
0.99 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
15-25°C
Hinweis zur Analyse
Anwendungstechnischer Test: entspricht
pH-Wert (20 °C): 7.0 - 7.3
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable