Wichtige Dokumente
SML3146
RHPS4 methosulfate
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
3,11-Difluoro-6,8,13-trimethyl-8H-quino[4,3,2,kl]acridinium methosulfate, NSC 714187, Quino[4,3,2-kl]acridinium, 3,11-difluorohydro-6,8,13-trimethyl-, methyl sulfate (1:1)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Lagerbedingungen
protect from light
Farbe
faint brown to very dark brown-red
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
FC1=CC=C(N(C)C2=C3C4=[N+](C)C5=C(C=C(F)C=C5)C3=CC(C)=C2)C4=C1.[O-]S(=O)(OC)=O
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable