Wichtige Dokumente
SML1664
Deoxynivalenol Ready Made Solution
1 mg/mL
Synonym(e):
(3α,7α)-3,7,15-trihydroxy-12,13-epoxytrichothec-9-en-8-one, 4-Deoxynivalenol, DON, Dehydronivalenol, RD-toxon, Vomitoxin
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
Fusarium sp. (Fusarium asiaticum)
Qualitätsniveau
Form
solution (ethanol: 2-propanol 95:5)
Lagerbedingungen
protect from light
Konzentration
1 mg/mL
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C15H20O6/c1-7-3-9-14(5-16,11(19)10(7)18)13(2)4-8(17)12(21-9)15(13)6-20-15/h3,8-9,11-12,16-17,19H,4-6H2,1-2H3/t8-,9-,11-,12-,13-,14-,15+/m1/s1
InChIKey
LINOMUASTDIRTM-QGRHZQQGSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Angaben zur Herstellung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
57.2 °F
Flammpunkt (°C)
14 °C