SML0540
Oxyphenbutazone
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4-Butyl-1-(4-hydroxyphenyl)-2-phenyl-3,5-pyrazolidinedione, G 27202, NSC 526053, Ro 04-4410, p-Hydroxyphenylbutazone, p-Oxyphenylbutazone
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Lagerbedingungen
desiccated
Farbe
white to brown
Löslichkeit
DMSO: 10 mg/mL, clear
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C19H20N2O3/c1-2-3-9-17-18(23)20(14-7-5-4-6-8-14)21(19(17)24)15-10-12-16(22)13-11-15/h4-8,10-13,17,22H,2-3,9H2,1H3
InChIKey
HFHZKZSRXITVMK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable