Wichtige Dokumente
32493
Phenylbutazon-(diphenyl-13C12)
VETRANAL®, analytical standard
Synonym(e):
4-Butyl-1,2-diphenyl-13C12-pyrazolidin-3,5-dion
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
VETRANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Format
neat
Massenverschiebung
M+12
SMILES String
CCCCC1C(=O)N(N(C1=O)[13c]2[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]2)[13c]3[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]3
InChI
1S/C19H20N2O2/c1-2-3-14-17-18(22)20(15-10-6-4-7-11-15)21(19(17)23)16-12-8-5-9-13-16/h4-13,17H,2-3,14H2,1H3/i4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,15+1,16+1
InChIKey
VYMDGNCVAMGZFE-ZDLJAUBWSA-N
Anwendung
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?