Wichtige Dokumente
SAB4200713
Anti-Human IgG (γ-chain specific) antibody, Mouse monoclonal
clone GG-5, purified from hybridoma cell culture
Synonym(e):
Mouse Anti-Human IgG (γ-chain specific)
About This Item
Empfohlene Produkte
Antikörperform
purified from hybridoma cell culture
Qualitätsniveau
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
GG-5, monoclonal
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Konzentration
~1 mg/mL
Methode(n)
indirect ELISA: 0.25-0.5 μg/mL using 5μg/mL human IgG for coating
Isotyp
IgG1
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)