Wichtige Dokumente
S7936
SB 205384
solid
Synonym(e):
4-Amino-7-hydroxy-2-methyl-5,6,7,8-tetrahydrobenzo[b]thieno[2,3-b]pyridine-3-carboxylic acid but-2-ynyl ester
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Qualitätsniveau
Farbe
off-white
Löslichkeit
DMSO: 18 mg/mL
H2O: insoluble
SMILES String
CC#CCOC(=O)c1c(C)nc2sc3CC(O)CCc3c2c1N
InChI
1S/C17H18N2O3S/c1-3-4-7-22-17(21)13-9(2)19-16-14(15(13)18)11-6-5-10(20)8-12(11)23-16/h10,20H,5-8H2,1-2H3,(H2,18,19)
InChIKey
JDTZAGLGBRRCJT-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)