552233
QX-314
≥99% (HPLC), lyophilized solid, voltage-sensitive Na+ conductance blocker, Calbiochem®
Synonym(e):
QX-314
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
QX-314, A quaternary lidocaine derivative, permanently charged, and lipophobic.
Qualitätsniveau
Assay
≥99%
Form
lyophilized solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Löslichkeit
water: 3 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
10-30°C
SMILES String
[N+](CC)(CC)(CC)CC(=O)Nc1c(cccc1C)C
InChI
1S/C16H26N2O/c1-6-18(7-2,8-3)12-15(19)17-16-13(4)10-9-11-14(16)5/h9-11H,6-8,12H2,1-5H3/p+1
InChIKey
PYEBKOFMWAMBFV-UHFFFAOYSA-O
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Ein starker Blocker der spannungsempfindlichen Na+-Leitfähigkeit
Warnhinweis
Sonstige Hinweise
Regehr, W.G. and Tank, D.W. 1992. J. Neurosci.12, 4202.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable