Wichtige Dokumente
P8004
5α-Pregnan-3β-ol-20-one 3β-acetate
≥98%
Synonym(e):
3β-Hydroxy-5α-pregnan-20-one acetate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98%
Form
powder
SMILES String
C[C@@]12[C@](CC[C@@H]2C(C)=O)([H])[C@]3([H])CC[C@@]4([H])C[C@@H](OC(C)=O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC1
InChI
1S/C23H36O3/c1-14(24)19-7-8-20-18-6-5-16-13-17(26-15(2)25)9-11-22(16,3)21(18)10-12-23(19,20)4/h16-21H,5-13H2,1-4H3/t16-,17?,18?,19?,20?,21?,22?,23?/m0/s1
InChIKey
GFHOQCXDABGYAL-ZVKOYPPWSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?