SRP6107
SOD-A from bacteria
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonym(e):
MnSOD, SOD2, Superoxide dismutase, manganese
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
bacterial
Rekombinant
expressed in E. coli
Assay
≥95% (SDS-PAGE)
Form
liquid
Mol-Gew.
25.2 kDa (226 aa, 1-206 aa + His Tag)
Verpackung
pkg of 100 μg
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
Escherichia coli K12 ... sodA(948403)
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)