Wichtige Dokumente
S2442
S9 from Liver, Pooled
from human
Synonym(e):
Liver S9 Fraction, S9 Liver Extract
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Verpackung
vial of ~20 mg
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
human ... RPS9(6203)
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
antidote against organophosphorus compounds poisoning
Assessment of Brazilian Medicinal Plants: An Evaluation
of the Cytotoxic and Genotoxic Potentials of Dipteryx
alata Vogel