M9566
Microsomes from Liver, Pooled
from mouse(CD-1), female
Synonym(e):
extracellular matrix
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse (CD-1)
Qualitätsniveau
Form
liquid
Verpackung
vial of ~10 mg
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Angaben zum Gen
mouse ... Mgst1(56615)
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable