Merck
R2500
Sigma-Aldrich
All-trans-Retinal
powder, ≥98%
Synonym(e):
Vitamin-A-Aldehyd
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H28O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
284.44
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352205
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.79
Biologische Quelle
synthetic (organic)
Qualitätsniveau
Assay
≥98%
Form
powder
Methode(n)
HPLC: suitable
Farbe
yellow
mp (Schmelzpunkt)
62-64 °C
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H]C(=O)\C=C(C)\C=C\C=C(C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C
InChI
1S/C20H28O/c1-16(8-6-9-17(2)13-15-21)11-12-19-18(3)10-7-14-20(19,4)5/h6,8-9,11-13,15H,7,10,14H2,1-5H3/b9-6+,12-11+,16-8+,17-13+
InChIKey
NCYCYZXNIZJOKI-OVSJKPMPSA-N
Allgemeine Beschreibung
All-trans-Retinal ist eines der Hauptderivate der Vitamin-A-Gruppe. Verschiedene Nahrungsmittel dienen als Quelle von Vitamin A. Es kommt vor allem in der Leber und in hellfarbigen Gemüsesorten vor.
Anwendung
All-trans-Retinal wird verwendet:
  • in optogenetischen Experimenten
  • in elektrophysiologischen Experimenten
  • zur Untersuchung der Wirkung von AKR1B10 (Mitglied der Superfamilie der Aldo-Keto-Reduktasen, AKR) bei der Umwandlung von Retinal in Retinol im respiratorischen Epithel
  • bei der dezidualen Umwandlung von menschlichen endometrialen Stromazellen
Biochem./physiol. Wirkung
All-trans-Retinal wird durch die Wirkung von Retinaldehydrogenase in vivo in Retinsäure umgewandelt. Retinsäure ist ein Ligand sowohl für den Retinsäurerezeptor (RAR) als auch den Retinoid-X-Rezeptor (RXR), die als Transkriptionsfaktoren zur Regulierung des Wachstums und der Differenzierung normaler und maligner Zellen wirken. Retinalisomere sind auch Chromophore, die an Opsine binden, eine Familie von G-Protein-verknüpften Transmembranproteinen, um in visuellen und nichtvisuellen Systemen lichtempfindliche Rezeptoren zu bilden. All-trans-Retinal ist ein starker Photosensibilisator.
Verpackung
Verschweisste Ampulle
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 3
1 of 3
Shiho Kawamura et al.
Structure (London, England : 1993), 21(3), 426-437 (2013-02-26)
Rhodopsin, the photoreceptor pigment of the retina, initiates vision upon photon capture by its covalently linked chromophore 11-cis-retinal. In the absence of light, the chromophore serves as an inverse agonist locking the receptor in the inactive dark state. In the
Alexandria H Jaeger et al.
eLife, 7 (2018-10-12)
Each taste modality is generally encoded by a single, molecularly defined, population of sensory cells. However, salt stimulates multiple taste pathways in mammals and insects, suggesting a more complex code for salt taste. Here, we examine salt coding in Drosophila.
Lieuwe Biewenga et al.
ACS omega, 5(5), 2397-2405 (2020-02-18)
The efficient engineering of iminium biocatalysis has drawn considerable attention, with many applications in pharmaceutical synthesis. Here, we report a tailor-made iminium-activated colorimetric "turn-on" probe, specifically designed as a prescreening tool to facilitate engineering of iminium biocatalysis. Upon complexation of
Ye Zhang et al.
Nature communications, 10(1), 1560-1560 (2019-04-07)
In the Drosophila antenna, different subtypes of olfactory receptor neurons (ORNs) housed in the same sensory hair (sensillum) can inhibit each other non-synaptically. However, the mechanisms underlying this underexplored form of lateral inhibition remain unclear. Here we use recordings from
Optogenetic and pharmacologic dissection of feedforward inhibition in Drosophila motion vision
Mauss AS, et al.
The Journal of Neuroscience, 34(6), 2254-2263 (2014)