Wichtige Dokumente
PZ0178
PHA 767491 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
1,5,6,7-Tetrahydro-2-(4-pyridinyl)-4H-pyrrolo[3,2-c]pyridin-4-one hydrochloride, 2-Pyridin-4-yl-1,5,6,7-tetrahydro-pyrrolo[3,2-c]pyridin-4-one hydrochloride, PHA-00767491 hydrochloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Lagerbedingungen
desiccated
Farbe
off-white to yellow
Löslichkeit
H2O: >25 mg/mL
SMILES String
Cl.O=C1NCCc2[nH]c(cc12)-c3ccncc3
InChI
1S/C12H11N3O.ClH/c16-12-9-7-11(8-1-4-13-5-2-8)15-10(9)3-6-14-12;/h1-2,4-5,7,15H,3,6H2,(H,14,16);1H
InChIKey
IMVNFURYBZMFDZ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)