Merck
225789
Sigma-Aldrich
Chloroform-d
99.8 atom % D, contains 0.03 % (v/v) TMS
Synonym(e):
Deuterochloroform
About This Item
Lineare Formel:
CDCl3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
120.38
Beilstein:
1697633
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12142201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Isotopenreinheit
99.8 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (CP)
Form
liquid
Enthält
0.03 % (v/v) TMS
Methode(n)
NMR: suitable
Verunreinigungen
≤0.0100% water
water
Brechungsindex
n20/D 1.444 (lit.)
bp
60.9 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−64 °C (lit.)
Dichte
1.500 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[2H]C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H/i1D
InChIKey
HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
Allgemeine Beschreibung
Chloroform-d ist ein deuteriertes NMR-Lösungsmittel, das für NMR-basierte Forschungs- und Analysezwecke eingesetzt wird.
Anwendung
Chloroform-d kann für die Synthese von Dichlorfluormethan-d (DCFM) verwendet werden.
Empfohlene Produkte
Besuchen Sie ChemisTwin®, unser brandneues Online-Portal zur Identitätsbestätigung und Quantifizierung von NMR-Spektren. Erfahren Sie mehr oder wenden Sie sich an uns, um eine kostenlose Probeversion zu erhalten.
Als Spritzschutz empfohlene Handschuhe
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Empfehlung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Liver,Kidney
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Dichlorofluoromethane-d: a versatile solvent for VT-NMR experiments.
Siegel JS & Anet, FA
The Journal of Organic Chemistry, 53(11), 2629-2630 (1988)
Salvatore Barreca et al.
Natural product research, 33(7), 947-955 (2015-11-28)
This preliminary study has mainly focused on the wax identification by nuclear magnetic resonance (NMR) and removal. Wax is used for many purposes in the field of art as protective coatings on wooden, stone or metal objects. From the comparison
Isotopic dilution studies of the chloroform-chloroform-d system by Raman difference spectroscopy.
Laane J and Kiefer W.
J. Chem. Phys. , 73(10), 4971-4975 (1980)
Quantitative Study of the Bonding of Chloroform-d in Various Solvents by Infrared Spectrometry1.
Lord RC, et al.
Journal of the American Chemical Society, 77(5), 1365-1368 (1955)
Dichlorofluoromethane-d: a versatile solvent for VT-NMR experiments.
Siegel JS and Anet FAL.
The Journal of Organic Chemistry, 53(11), 2629-2630 (1988)