Wichtige Dokumente
PZ0036
Rucaparib camsylate
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
8-fluoro-1,3,4,5-tetrahydro-2-[4-[(methylamino)methyl]phenyl]-6H-Pyrrolo[4,3,2-ef][2]benzazepin-6-one camsylate
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Farbe
pale yellow
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
FC1=CC(C(NCC2)=O)=C3C2=C(C4=CC=C(CNC)C=C4)NC3=C1.CC5(C)[C@@H]6CC[C@@]5(CS(O)(=O)=O)C(C6)=O
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable