Wichtige Dokumente
324473
Sigma-Aldrich
PARP-Inhibitor IX, EB-47
The PARP Inhibitor IX, EB-47 controls the biological activity of PARP. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Synonym(e):
PARP-Inhibitor IX, EB-47
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H27N9O6 · 2HCl · 2H2O
Molekulargewicht:
646.48
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Wirksamkeit
45 nM IC50
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
water: 50 mg/mL
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Eine zellpermeable, adenosin-substituierte Isoindolinonverbindung, die als starker Inhibitor von PARP-1 fungiert (IC50 = 45 nM). Bietet nachweislich Zellschutz vor oxidativen Schäden in Zellen und in In-Vivo-Modellen von Reperfusionsschäden und Entzündung.
Eine zellpermeable, adenosin-substituierte Isoindolinonverbindung, die als starker Inhibitor von Poly-(ADP-Ribose)-Polymerase-1 (PARP-1) fungiert (IC50 = 45 nM). Bietet gemäß Berichten Zellschutz vor oxidativen Schäden in Zellen und in In-Vivo-Modellen von Reperfusionsschäden und Entzündung.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
PARP-1
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Karzinogen/Teratogen (D)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Jagtap, P.G., et al. 2004. Bioorg. Med. Chem. Lett.14, 81.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable