Wichtige Dokumente
P8477
Picotamide
Synonym(e):
4-Methoxy-N,N′-bis(3-pyridinylmethyl)-1,3-benzenedicarboxamide
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98%
Qualitätsniveau
Form
powder
Löslichkeit
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
SMILES String
COc1ccc(cc1C(=O)NCc2cccnc2)C(=O)NCc3cccnc3
InChI
1S/C21H20N4O3/c1-28-19-7-6-17(20(26)24-13-15-4-2-8-22-11-15)10-18(19)21(27)25-14-16-5-3-9-23-12-16/h2-12H,13-14H2,1H3,(H,24,26)(H,25,27)
InChIKey
KYWCWBXGRWWINE-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... TBXA2R(6915)
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable