Wichtige Dokumente
P2371
Pamidronate disodium salt hydrate
≥95% (NMR), solid
Synonym(e):
3-Amino-1-hydroxy-1-phosphonopropanephosphonic acid disodium salt hydrate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (NMR)
Form
solid
Farbe
white
mp (Schmelzpunkt)
300 °C
Löslichkeit
H2O: 28 mg/mL
Ersteller
Novartis
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O.[Na+].[Na+].NCCC(O)(P(O)([O-])=O)P(O)([O-])=O
InChI
1S/C3H11NO7P2.2Na.H2O/c4-2-1-3(5,12(6,7)8)13(9,10)11;;;/h5H,1-2,4H2,(H2,6,7,8)(H2,9,10,11);;;1H2/q;2*+1;/p-2
InChIKey
TVQNUQCYOOJTMK-UHFFFAOYSA-L
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable