Wichtige Dokumente
860480P
Avanti
C10 bisphosphonate
Avanti Research™ - A Croda Brand 860480P, powder
Synonym(e):
1-aminodecane-1,1-bisphosphonic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 500 μg (860480P-500ug)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 860480P
Lipid-Typ
bioactive lipids
sphingolipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[NH3+]C(P([O-])(O)=O)(P(O)(O)=O)CCCCCCCCC
InChI
1S/C10H25NO6P2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10(11,18(12,13)14)19(15,16)17/h2-9,11H2,1H3,(H2,12,13,14)(H2,15,16,17)
InChIKey
TWYYYYAFACTHMV-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)